Få mere at vide
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048428
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11376008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010509.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Det bruges som en katalysator ved omdannelsen af kulhydrater til 5-hydroxymethylfurfural i ioniske væsker, som et reduktionsmiddel i kombination med triphenylphosphin (TPP ) til reduktion af alfa-bromcarboxylsyrederivater og til fremstilling af rent germanium. Det finder også anvendelse som et mellemprodukt for flere optiske processer. Det er et af de vigtigste dopingmidler i silicaglas til optiske fibre. Det bruges til fremstilling af germaniumdioxid, som bruges til vidvinkelkameralinser, mikroskopi, IR-transparente briller/vinduer/linser og til kernen af fiberoptiske linjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10038-98-9
Molekylær formel Cl4GeH8
Molekylvægt (g/mol) 222.49
MDL nummer MFCD00011029
InChI nøgle VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Tekniske data
Kogepunkt 83.1°C
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) chloride
Smeltepunkt -49.5°C
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 0.5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Lineær formel GeCl4
FN nummer UN3264
Merck Index 14,4410
IUPAC navn germanium tetrachloride
Formel vægt 214.4
Procent renhed 99.9999%
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture Sensitive
Tæthed 1.874g/mL