Få mere at vide
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis)
Artikelnummer. 11366008
Skift visning
Mængde:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
100g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366008 5 g 5g
11376008 0.5 g 0.5g
11306018 25 g 25g
11396008 100 g 100g
11386008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11366008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010509.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222.49 g/mol
Det bruges som en katalysator ved omdannelsen af kulhydrater til 5-hydroxymethylfurfural i ioniske væsker, som et reduktionsmiddel i kombination med triphenylphosphin (TPP ) til reduktion af alfa-bromcarboxylsyrederivater og til fremstilling af rent germanium. Det finder også anvendelse som et mellemprodukt for flere optiske processer. Det er et af de vigtigste dopingmidler i silicaglas til optiske fibre. Det bruges til fremstilling af germaniumdioxid, som bruges til vidvinkelkameralinser, mikroskopi, IR-transparente briller/vinduer/linser og til kernen af fiberoptiske linjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10038-98-9
Molekylær formel Cl4GeH8
Molekylvægt (g/mol) 222.49
MDL nummer MFCD00011029
InChI nøgle VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Tekniske data
Kogepunkt 83.1°C
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) chloride
Smeltepunkt -49.5°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel GeCl4
FN nummer UN3264
Merck Index 14,4410
Opløselighedsinformation Soluble in ether,benzene,chloroform,carbon tetrachloride. Insoluble in hydrochloric acid and sulphuric acid.
IUPAC navn germaniumtetrachlorid
Formel vægt 214.4
Procent renhed 99.9999%
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.874 g/mL