Få mere at vide
Germanium(IV) chloride, 99.9999% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges som en katalysator ved omdannelsen af kulhydrater til 5-hydroxymethylfurfural i ioniske væsker, som et reduktionsmiddel i kombination med triphenylphosphin (TPP ) til reduktion af alfa-bromcarboxylsyrederivater og til fremstilling af rent germanium. Det finder også anvendelse som et mellemprodukt for flere optiske processer. Det er et af de vigtigste dopingmidler i silicaglas til optiske fibre. Det bruges til fremstilling af germaniumdioxid, som bruges til vidvinkelkameralinser, mikroskopi, IR-transparente briller/vinduer/linser og til kernen af fiberoptiske linjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 83.1°C |
| Kemisk navn eller materiale | Germanium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | -49.5°C |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | GeCl4 |
| FN nummer | UN3264 |
| Merck Index | 14,4410 |
| Vis mere |