Få mere at vide
Germanium ingot, zone refined, 99.9999% (metals basis), electrical resistivity: 40 ohm-cm
Artikelnummer. p-4824718
Mængde:
24 g
120 g
Pakningsstørrelse:
120g
24g
Artikelnummer. 11381248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010192.TK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Elektrisk modstand: 40 ohm-cm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-56-4
Molekylær formel Ge
Molekylvægt (g/mol) 72.63
MDL nummer MFCD00085310
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC navn germanium
SMIL [Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
Farve Sølv
Fysisk form Ingot
Mængde 24 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis, 95% N type minimum)
Lugt Odorless
Udseende Silver-colored ingot