Få mere at vide
Germanium(II)tellurid, 99,999 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824719
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15402287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045461.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12025-39-7 | GeH2Te | 202.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12025-39-7
Molekylær formel GeH2Te
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00135541
InChI nøgle SBMPISTWTKUJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium telluride, germanium tel-luride, tellanylidenegermanylidene, germanium telluride trace metals basis
PubChem CID 16213264
IUPAC navn germanetellone
SMIL [GeH2]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(II) telluride
Smeltepunkt 725°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.999%
Formel vægt 200.19
Tæthed 6.14