Få mere at vide
Germanium(II) iodide, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Germanium(II)iodid fungerer som et reagens, der danner stabile ioniske addukter med carbener. Det bruges også til fremstilling af allylgermaner ved at reagere med allylstannaner. Yderligere reagerer det med allylbromid i nærvær af zinkiodid for at få allylgermanium(IV), som derefter reagerer med carbonylforbindelser til at give de tilsvarende homoallyliske alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium(II) iodide |
| Farve | Yellow to Brown |
| Mængde | 0.1 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Formel vægt | 326.4 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Følsomhed | Air & Moisture Sensitive |
| Tæthed | 5.37g/mL |