Få mere at vide
Germanium(II) iodide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11301549
Mængde:
0.1 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
1g
5g
Artikelnummer. 11301549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014013.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13573-08-5 | GeI2 | 326.439 g/mol
Germanium(II)iodid fungerer som et reagens, der danner stabile ioniske addukter med carbener. Det bruges også til fremstilling af allylgermaner ved at reagere med allylstannaner. Yderligere reagerer det med allylbromid i nærvær af zinkiodid for at få allylgermanium(IV), som derefter reagerer med carbonylforbindelser til at give de tilsvarende homoallyliske alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13573-08-5
Molekylær formel GeI2
Molekylvægt (g/mol) 326.439
MDL nummer MFCD00135537
InChI nøgle IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium diiodide, germanium ii iodide, germanium iodide, diiodogermanylidene, acmc-1c83a, germanium ii iodide trace metals basis
PubChem CID 6327215
IUPAC navn diiodogermanium
SMIL [Ge](I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(II) iodide
Farve Gul til Brun
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid.
Formel vægt 326.4
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 5.37 g/mL