Få mere at vide
Germanium dioxide, 99.999%, (trace metal basis), electronic grade
Artikelnummer. p-3776916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10635452
Brand: Thermo Scientific Acros 190000100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.59
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium dioxide
Smeltepunkt 1115.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel GeO2
Merck Index 15,4443
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.4%. Other solubilities: soluble in about 100 parts boiling water, soluble in acids or solutions of the fixed, alkalies
Formel vægt 104.59
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Tæthed 6.2300g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium dioxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.