Få mere at vide
Germaniumdioxid, 99,999 %, (spormetalbasis), elektronisk kvalitet
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Germanium dioxide |
| Smeltepunkt | 1115,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Tæthed | 6.2300g/mL |
| Lineær formel | GeO2 |
| Merck Index | 15,4443 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Germanium dioxide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.