Learn More
Germanium, 99.999%, (trace metal basis), powder
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Unit Size:
10g
1g
50g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
For ultra trace analysis
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 2830.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Germanium |
| Smeltepunkt | 937.0°C |
| Navn note | 99.999% |
| Farve | Black to Gray |
| Fysisk form | Glistening Crystalline Powder |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Merck Index | 15, 4441 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hcl and diluted alkali hydroxides |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Germanium, powder
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.