Få mere at vide
Germanium, 99,999 %, (spormetalbasis), pulver
Artikelnummer. 10256920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10256920 10 g Glasflaske 10g
10299203 1 g Glasflaske 1g
10723265 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10256920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193110100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-56-4
Molekylær formel Ge
Molekylvægt (g/mol) 72.63
MDL nummer MFCD00085310
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC navn germanium
SMIL [Ge]
Tekniske data
Kogepunkt 2830,0 °C
Kemisk navn eller materiale Germanium
Smeltepunkt 937,0 °C
Navn note 99.999%
Farve Sort til grå
Fysisk form Glitrende krystallinsk pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999%
Merck Index 15, 4441
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i HCL og fortyndede alkalihydroxider
Formel vægt 72.59
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 5.35
Tæthed 5.3500g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium, powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.