Få mere at vide
Germacrone (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germacrone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+ |
| Formel vægt | 218.1671 |