Få mere at vide
Germacrene D (~90%) (Stabilized with hydroquinone), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germacrene D |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)15-10-8-13(3)6-5-7-14(4)9-11-15/h7-8,10,12,15H,3,5-6,9,11H2,1-2,4H3/b10-8+,14-7+/t15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 204.1878 |