Få mere at vide
Germacrene B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germacrene B |
| CAS | 15423-57-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15H24 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (E,E)-Germacra-1(10),4,7(11)-triene, (1E,5E)-1,5-Dimethyl-8-(1-methylethylidene)-1,5-cyclodecadiene, Germacra-1(10),4,7(11)-triene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)15-10-8-13(3)6-5-7-14(4)9-11-15/h6,9H,5,7-8,10-11H2,1-4H3/b13-6-,14-9+ |
| SMIL | C/C(C)=C1CC/C(C)=C\CC/C(C)=C/C\1 |
| IUPAC navn | (1Z,5E)-1,5-dimethyl-8-(propan-2-ylidene)cyclodeca-1,5-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.36 |
| Vis mere |