Få mere at vide
Geranylgeranyltriphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geranylgeranyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 57784-37-9 |
| Molekylær formel | C38H48BrP |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Triphenyl[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]phosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C38H48P.BrH/c1-32(2)18-15-19-33(3)20-16-21-34(4)22-17-23-35(5)30-31-39(36-24-9-6-10-25-36,37-26-11-7-12-27-37)38-28-13-8-14-29-38;/h6-14,18,20,22,24-30H,15-17,19,21,23,31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b33-20+,34-22+,35-30+; |
| SMIL | [Br-].CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C)\C)\C)C |
| IUPAC navn | triphenyl-[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenyl]phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 615.67 |
| Formel vægt | 614.2677 |