Få mere at vide
Geranylgeranyl Phenyl Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geranylgeranyl Phenyl Sulfide |
| CAS | 57804-27-0 |
| Molekylær formel | C26 H38 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [[(2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl]thio]benzene, [(2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenyl](phenyl)sulfane |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38S/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26-18-7-6-8-19-26/h6-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-5H3/b23-14+,24-16+,25-20+ |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1)\C)\C)\C)C |
| IUPAC navn | [(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraenyl]sulfanylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 382.645 |
| Formel vægt | 382.269 |