Få mere at vide
Geranylgeranyl MTS, TRC
Artikelnummer. 30395950
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30395950 5 mg
30407412 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30395950 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG3675405MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Geranylgeranyl MTS
Analyt- eller komponentnavne Geranylgeranyl MTS
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H36 O2 S2
Synonym Geranylgeranyl Methanethiolsulfonate
InChI formel InChI=1S/C21H36O2S2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-25(6,22)23/h10,12,14,16H,7-9,11,13,15,17H2,1-6H3/b19-12+,20-14+,21-16+
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CSS(=O)(=O)C)\C)\C)\C)C
IUPAC navn (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethyl-1-methylsulfonylsulfanylhexadeca-2,6,10,14-tetraen
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 384.639
Mængde 5 mg
Formel vægt 384.216