Få mere at vide
Geranylgeraniol (syntetisk), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geranylgeraniol (mixture of isomers) |
| CAS | 24034-73-9 |
| Molekylær formel | C20 H34 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol, (E,E,E)-Geranylgeraniol, All-trans-Geranylgeraniol, trans,trans,trans-Geranylgeraniol, trans-Geranylgeraniol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+ |
| SMIL | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CO)\C)\C)\C)C |
| IUPAC navn | (2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.48 |
| Formel vægt | 290.261 |