Få mere at vide
Geranylgeraniol-d5 (major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geranylgeraniol-d5 |
| CAS | 174873-05-3 |
| Molekylær formel | C20H29D5O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol-d5, (E,E,E)- 3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol-d5, (E,E,E)-Geranylgeraniol-d5, All-trans-Geranylgeraniol-d5, trans,trans,trans-Geranylgeraniol-d5, trans-Geranylgeraniol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+/i5D3,16D2 |
| SMIL | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C([2H])([2H])[2H])=C/C([2H])([2H])O |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.51 |
| Formel vægt | 295.2923 |