Få mere at vide
Geranylacetone, (E)+(Z), 97 %, (Z)-isomer (nerylacetone) ca. 45 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024467
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11409466
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19184.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 689-67-8 | C13H22O | 194.318 g/mol
Det bruges som smagsstof og adjuvans. Det bruges også som et stof, ekstrakt eller præparat til at sprede eller give en behagelig eller attraktiv lugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som smagsstof og adjuvans. Det bruges også som et stof, ekstrakt eller præparat til at sprede eller give en behagelig eller attraktiv lugt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 689-67-8
Molekylær formel C13H22O
Molekylvægt (g/mol) 194.318
MDL nummer MFCD00008910
InChI nøgle HNZUNIKWNYHEJJ-FMIVXFBMSA-N
Synonym geranylacetone, geranyl acetone, e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, trans-geranylacetone, 5e-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, geranylacetone, trans, dihydropseudoionone, 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, e-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one, unii-9b7ry79u9z
PubChem CID 1549778
ChEBI CHEBI:67206
IUPAC navn (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-on
SMIL CC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranylacetone
Navn note (E)+(Z)
Tæthed 0.87
Kogepunkt 250°C
Flammepunkt 110°C (230°F)
Assay Procent Noter (Z)-isomer (nerylacetone)≈ 45 %
Brydningsindeks 1.467
Mængde 25 g
Beilstein 1722277
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 194.32
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geranylacetone, (E)+(Z)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one