Få mere at vide
Geranyl Linalool, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Geranyl Linalool |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+ |
| Formel vægt | 290.261 |