Få mere at vide
Geranyl Linalool, TRC
Artikelnummer. 30240497
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240497 10 g
30240654 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG36775010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-21-9
Molekylær formel C20H34O
Molekylvægt (g/mol) 290.48
Synonym 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-cetene-3-ol, 3,7,11,15-Tetramethyl-3-hydroxy-1,6,10,14-hexadecatetraene;
IUPAC navn (6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(C)(O)C=C)\C)\C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl Linalool
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
Formel vægt 290.261