Få mere at vide
Geranyl linalool, ca. 95%, Tech., mixture of isomers
Artikelnummer. p-2691538 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
25g
Artikelnummer. 10500214
Brand: Thermo Scientific Acros 278360025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1113-21-9 | C20H34O | 290.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1113-21-9
Molekylær formel C20H34O
Molekylvægt (g/mol) 290.49
MDL nummer MFCD00059363
InChI nøgle IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGNA-N
Synonym geranyl linalool, geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, e,e-geranyllinalool, 6e,10e-geranyllinalool, 3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 6e,10e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, e,e-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl-, 6e,10e, 1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl
PubChem CID 5365872
ChEBI CHEBI:74299
IUPAC navn (6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-3-ol
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl linalool
Navn note tech., ca. 95%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8800g/mL
Kogepunkt 250.0°C
Flammepunkt 160°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4860 to 1.4920
Mængde 2.5 g
Specifik vægtfylde 0.88
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents, solubel in 70% ethanol
Formel vægt 290.48
Procent renhed ca. 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske