Få mere at vide
Geranyl bromide, 96%
Beskrivelse
Geranylbromid anvendes til fremstilling af 3,7-dihydroxyflavonderivater og baicalein. Det er også involveret i syntesen af potentielle flavonoide modulatorer af P-glycoprotein aktivitet. Yderligere reagerer det med benzensulfinsyre for at fremstille geranylphenylsulfon. Ud over dette deltager den i den palladiumkatalyserede krydskobling med aryl- og alkenylguld(I)-phosphaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Geranylbromid anvendes til fremstilling af 3,7-dihydroxyflavonderivater og baicalein. Det er også involveret i syntesen af potentielle flavonoide modulatorer af P-glycoprotein aktivitet. Yderligere reagerer det med benzensulfinsyre for at fremstille geranylphenylsulfon. Ud over dette deltager den i den palladiumkatalyserede krydskobling med aryl- og alkenylguld(I)-phosphaner.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geranyl bromide |
| Tæthed | 1.094 |
| Kogepunkt | 99°C to 101°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 95°C (203°F) |
| Brydningsindeks | 1.504 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1422412 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Immiscible with water. |
| Formel vægt | 217.16 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Geranyl bromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-Octadiene