Få mere at vide
Geranyl bromide, 96%
Artikelnummer. 11488036
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11488036
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14093.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6138-90-5 | C10H17Br | 217.15 g/mol
Geranylbromid anvendes til fremstilling af 3,7-dihydroxyflavonderivater og baicalein. Det er også involveret i syntesen af potentielle flavonoide modulatorer af P-glycoprotein aktivitet. Yderligere reagerer det med benzensulfinsyre for at fremstille geranylphenylsulfon. Ud over dette deltager den i den palladiumkatalyserede krydskobling med aryl- og alkenylguld(I)-phosphaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Geranylbromid anvendes til fremstilling af 3,7-dihydroxyflavonderivater og baicalein. Det er også involveret i syntesen af potentielle flavonoide modulatorer af P-glycoprotein aktivitet. Yderligere reagerer det med benzensulfinsyre for at fremstille geranylphenylsulfon. Ud over dette deltager den i den palladiumkatalyserede krydskobling med aryl- og alkenylguld(I)-phosphaner.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6138-90-5
Molekylær formel C10H17Br
Molekylvægt (g/mol) 217.15
MDL nummer MFCD00000243
InChI nøgle JSCUZAYKVZXKQE-JXMROGBWSA-N
Synonym geranyl bromide, e-1-bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, e, 2,6-octadiene, 1-bromo-3,7-dimethyl-, 2e, geranylbromide, 2e-1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, 6e-8-bromo-2,6-dimethylocta-2,6-diene, 1-bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-geranyl bromide, e-geranyl bromide
PubChem CID 5365867
IUPAC navn (2E)-1-brom-3,7-dimethylocta-2,6-dien
SMIL CC(=CCCC(=CCBr)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl bromide
Tæthed 1.094
Kogepunkt 99°C to 101°C (10 mmHg)
Flammepunkt 95°C (203°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 25 g
Beilstein 1422412
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 217.16
Procent renhed 96%