Få mere at vide
Geranyl Bromide (>80%), TRC
Artikelnummer. 30405883
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30405883 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30405883 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG367250250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl Bromide
CAS 6138-90-5
Molekylær formel C10H17Br
Mængde 250 mg
Synonym (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, (2E)-1-Bromo-3,7-dimethylocta-2,6-diene, (2E)-Geranyl Bromide, (E)-1-Bromo-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, Geranyl Bromide, trans-Geranyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C10H17Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
SMIL CC(=CCC\C(=C\CBr)\C)C
Molekylvægt (g/mol) 217.15
Formel vægt 216.0514