Få mere at vide
Geranylacetat, 98%
Artikelnummer. 11468697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468697 100 g 100g
11458697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19864.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 105-87-3 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Det bruges primært som en bestanddel af parfumer til cremer og sæber og som smagsgivende ingrediens. Det bruges især i rose-, lavendel- og geraniumformuleringer, hvor der ønskes en sød frugtagtig eller citrusaroma. Det viser sig at have antioxidant, anti-inflammatorisk og anti-proliferativ aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges primært som en komponent i parfume til cremer og sæber og som en smagsgivende ingrediens. Det bruges især i rose-, lavendel- og geraniumformuleringer, hvor der ønskes en sød frugtagtig eller citrusaroma. Det viser sig at have antioxidant, anti-inflammatorisk og anti-proliferativ aktivitet.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at blande i
vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-87-3
Molekylær formel C12H20O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00015037
InChI nøgle HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Synonym geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
PubChem CID 1549026
ChEBI CHEBI:5331
IUPAC navn [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl]acetat
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl acetate
Tæthed 0.91
Kogepunkt 137 °C til 139 °C (25 mm)
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.461
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 196.29
Procent renhed 98%