Få mere at vide
Geranylacetat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316140
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316140 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316140 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14010500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl Acetate
CAS 105-87-3
Analyt- eller komponentnavne Geranyl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H20 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetate, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (2E)- (9CI), 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (E)- (8CI), Geraniol acetate (6CI), (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, Acetic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic acid geraniol ester, Bay pine (oyster) oil, Geranyl acetate, Geranyl ethanoate, NSC 2584, trans-1-Acetoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-Geranyl acetate, β-Geranyl acetate
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
SMIL CC(=CCC\C(=C\COC(=O)C)\C)C
IUPAC navn [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Mængde 1 ml
Formel vægt 196,1463 g/mol