Få mere at vide
Geraniol, TRC
Artikelnummer. 30137083
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137083 250 g
30136276 10 g
17914445 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG367000250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-24-1
Molekylær formel C10 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- (8CI), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (E)-Geraniol, (E)-Nerol, 3,7-Dimethyl-trans-2,6-octadien-1-ol, Geraniol, Geraniol 60, Geraniol 980, Geraniol BJ, Geranyl alcohol, Lemonol, MosquitoSafe, NSC 9279, TT 4228, TT 4302, trans-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, trans-Geraniol, β-Geraniol
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(=CCC\C(=C\CO)\C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geraniol
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Formel vægt 154.1358