Få mere at vide
Geraniol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3736548 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10314702
Brand: Thermo Scientific Acros 410900050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-24-1
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00002917
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(=CCCC(=CCO)C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Geraniol
Smeltepunkt -15.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4750 to 1.4790
Mængde 5 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Specifik vægtfylde 0.878
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geraniol
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Geraniol
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt