Få mere at vide
Geraniol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15189283 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15189283 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10314702 5 g Glasflaske 5g
10229840 25 g Glasflaske 25g
10509092 100 g Glasflaske 100g
10368813 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15189283 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410900025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-24-1
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00002917
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(=CCCC(=CCO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geraniol
Smeltepunkt -15.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 229.0°C to 230.0°C (757.0 mmHg)
Flammepunkt 76°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Brydningsindeks 1.4750 to 1.4790
Mængde 2.5 kg
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Specifik vægtfylde 0.878
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, ethanol 50 vol. % (20°C):1:10 v:v
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske