Få mere at vide
Geraniol, 99%
Artikelnummer. 10314702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10314702 5 g Glasflaske 5g
10229840 25 g Glasflaske 25g
10509092 100 g Glasflaske 100g
10368813 500 g Glasflaske 500g
15189283 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10314702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 410900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 DKK
    160.65 DKK / 5g
    Spare 25.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-24-1
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00002917
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(=CCCC(=CCO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geraniol
Smeltepunkt -15,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8780g/mL
Kogepunkt 229,0 °C til 230,0 °C (757,0 mmHg)
Flammepunkt 76 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Brydningsindeks 1,4750 til 1,4790
Mængde 5 g
Beilstein 01,457
Merck Index 15,4437
Specifik vægtfylde 0.878
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol og ether, ethanol 50 vol. % (20 °C):1:10 v:v
Formel vægt 154.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Geraniol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Geraniol