Få mere at vide
Geraniol, 97%
Beskrivelse
Geraniol bruges til syntese af insektmiddel. Det bruges også i syntesen af Angelicoin A og Herecinone J, som hæmmer kollagen-induceret blodpladeaggregering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Geraniol bruges til syntese af insektmiddel. Det bruges også i syntesen af Angelicoin A og Herecinone J, som hæmmer kollagen-induceret blodpladeaggregering.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider. Holdes væk fra varme. Luftfølsom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Geraniol |
| Smeltepunkt | -15 °C |
| Tæthed | 0.884 |
| Kogepunkt | 114 °C til 115 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 101 °C (98 °C) |
| Lugt | Blomster |
| Brydningsindeks | 1.476 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1722456 |
| Merck Index | 14,4403 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Geraniol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Geraniol