Få mere at vide
Geraniol, 97%
Artikelnummer. 11444764
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444764 50 g 50g
11454764 250 g 250g
11434764 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444764 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13736.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-24-1 | C10H18O | 154,253 g/mol
Geraniol bruges til syntese af insektmiddel. Det bruges også i syntesen af Angelicoin A og Herecinone J, som hæmmer kollagen-induceret blodpladeaggregering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Geraniol bruges til syntese af insektmiddel. Det bruges også i syntesen af Angelicoin A og Herecinone J, som hæmmer kollagen-induceret blodpladeaggregering.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrechlorider, syreanhydrider. Holdes væk fra varme. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-24-1
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00002917
InChI nøgle GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Synonym geraniol, lemonol, geranyl alcohol, trans-geraniol, e-geraniol, e-nerol, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, geraniol extra
PubChem CID 637566
ChEBI CHEBI:17447
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
SMIL CC(=CCCC(=CCO)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geraniol
Smeltepunkt -15°C
Tæthed 0.884
Kogepunkt 114°C to 115°C (12 mmHg)
Flammepunkt 101°C (213°F)
Lugt Floral
Brydningsindeks 1.476
Mængde 50 g
Beilstein 1722456
Merck Index 14,4403
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 154.25
Procent renhed 97%