Få mere at vide
Geraniol 1000 μg/ml i isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316404
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316404 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316404 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010076IP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geraniol
CAS 106-24-1
Analyt- eller komponentnavne Geraniol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)- (8CI), (2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienol, (E)-Geraniol, (E)-Nerol, 3,7-Dimethyl-trans-2,6-octadien-1-ol, Geraniol, Geraniol 60, Geraniol 980, Geraniol BJ, Geranyl alcohol, Lemonol, MosquitoSafe, NSC 9279, TT 4228, TT 4302, trans-1-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol, trans-Geraniol, β-Geraniol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
SMIL CC(=CCC\C(=C\CO)\C)C
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 154,1358 g/mol