Få mere at vide
MedChemExpress Geraniin
Artikelnummer. 16461418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16461418 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16461418 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0472
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Geraniin is a TNF-α releasing inhibitor with numerous activities including anticancer, anti-inflammatory, and anti-hyperglycemic activities, with an IC50 of 43 μM.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvægt (g/mol) 952.64 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 60976-49-0
Produkttype Natural Products
Renhed 98.5%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic)
Mål TNF Receptor