Få mere at vide
MedChemExpress Geraniin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvægt (g/mol) | 952.64 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 60976-49-0 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.5% |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (104.97 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | TNF Receptor |
| Mængde | 10 mg |