Få mere at vide
Geransyre, 98% (summen af isomerer)
Artikelnummer. 11433028
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433028 25 g 25g
11443028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18750.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.30 DKK
    426.65 DKK / 25g
    Spare 98.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 459-80-3 | C10H16O2 | 168,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 459-80-3
Molekylær formel C10H16O2
Molekylvægt (g/mol) 168.24
MDL nummer MFCD00036493,MFCD20542837
InChI nøgle ZHYZQXUYZJNEHD-VQHVLOKHSA-N
Synonym geranic acid, 3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, decaprenoic acid, trans-geranic acid, 3,7-dimethyl-2,6-octadienoic acid, 3,7-dimethyl-2e,6-octadienoic acid, neric acid, 2e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, e-3,7-dimethylocta-2,6-dienoic acid, nerolic acid
PubChem CID 5275520
ChEBI CHEBI:67264
IUPAC navn (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-diensyre
SMIL CC(C)=CCC\C(C)=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranic acid
Navn note Sum af isomerer
Tæthed 0.955
Kogepunkt 249 °C til 251 °C
Flammepunkt 133 °C (271 °F)
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCO2H
Brydningsindeks 1.484
Mængde 25 g
Beilstein 1763804
Formel vægt 168.24
Procent renhed ≥90%