Få mere at vide
Gepotidacin S enantiomer, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471639
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471639 1 mg 1mg
16409707 5 mg -
16407178 10 mg 10mg
16403546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16471639 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16742A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Gepotidacin S enantiomer is an S enantionmer of gepotidacin.
Gepotidacin S enantiomer is an S enantionmer of gepotidacin.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gepotidacin S enantiomer
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H28N6O3
Mængde 1 mg
Synonym GSK2140944 S enantiomer
SMIL O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O
Molekylvægt (g/mol) 448.52
Formel vægt 448.52
Procent renhed 99.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation