Få mere at vide
Gepotidacin, MedChemExpress
Beskrivelse
Gepotidacin (GSK2140944) is a novel triazaacenaphthylene bacterial type II topoisomerase inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gepotidacin |
| CAS | 1075236-89-3 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28N6O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GSK2140944 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 7.14 mg/mL (15.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=NC(C=C1)=C23)N3[C@H](CN4CCC(NCC5=CC(CCCO6)=C6C=N5)CC4)CN2C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.52 |
| Vis mere |