missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Gepirone, TRC

Artikelnummer. 30405616
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405616 10 mg
30399087 100 mg
30391845 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG36500010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83928-76-1
Molekylær formel C19 H29 N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 359.47
Synonym 2,6-Piperidinedione, 4,4-dimethyl-1-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, 4,4-Dimethyl-1-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-2,6-piperidinedione, Gepirone
IUPAC navn 4,4-dimethyl-1-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]piperidine-2,6-dione
SMIL CC1(C)CC(=O)N(CCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)C(=O)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Gepirone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H29N5O2/c1-19(2)14-16(25)24(17(26)15-19)9-4-3-8-22-10-12-23(13-11-22)18-20-6-5-7-21-18/h5-7H,3-4,8-15H2,1-2H3
Formel vægt 359.2321
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.