Få mere at vide
Geosmin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Geosmin |
| CAS | 19700-21-1 |
| Molekylær formel | C12 H22 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Geosmin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CCC[C@@]2(C)CCCC[C@]12O |
| IUPAC navn | (4S,4aS,8aR)-4,8a-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-4a-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.303 |
| Formel vægt | 182.167 |