Få mere at vide
Buerkle™ GeoSampler Jordprøvetagning
Artikelnummer. p-8002197 Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
56 cm
81 cm
Diameter (metrisk) ydre bund:
17 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11842303
Brand: Buerkle™ 53505003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler er til lette jorder, enge og græsplæner.
  • Jordprøvetager til lette jorder, enge og græsplæner
  • Fodstangen af model 5350-5006 gør arbejdet lettere
  • Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Geosampler Jordprøvetager
Materiale Rustfrit stål
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Lette jorder, enge og græsplæner
Vægt (metrisk) 550 g
Diameter (metrisk) ydre bund 17 mm
Længde (metrisk) 56 cm