Få mere at vide
Buerkle™ GeoSampler Jordprøvetagning
Artikelnummer. 11842303 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
56 cm
81 cm
Diameter (metrisk) ydre bund:
17 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) ydre bund Pakningsstørrelse
11842303 56 cm 17 mm Hver
10791799 81 cm 20 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11842303 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53505003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 DKK
    994.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 145.09 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler er til lette jorder, enge og græsplæner.
  • Jordprøvetager til lette jorder, enge og græsplæner
  • Fodstangen af model 5350-5006 gør arbejdet lettere
  • Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Geosampler Jordprøvetager
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoclavable
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Lette jorder, enge og græsplæner
Vægt (metrisk) 550 g
Diameter (engelsk) 0.43 in.
Diameter (engelsk) Åbning 11.81 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.67 in.
Diameter (metrisk) 11 mm
Diameter (metrisk) åbning 300 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Diameter (metrisk) ydre bund 17 mm
Længde (engelsk) 22.05 in.
Længde (metrisk) 56 cm