Få mere at vide
Buerkle™ GeoSampler Jordprøvetagning
Artikelnummer. 10791799 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
56 cm
81 cm
Diameter (metrisk) ydre bund:
17 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) ydre bund unitSize
10791799 81 cm 20 mm -
11842303 56 cm 17 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10791799 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53505006
Få styr på dine kritiske miljøer
Brug rabatkode 28022
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ GeoSampler Soil Sampler er til lette jorder, enge og græsplæner.
  • Jordprøvetager til lette jorder, enge og græsplæner
  • Fodstangen af model 5350-5006 gør arbejdet lettere
  • Rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Geosampler Jordprøvetager
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Fodstang
Håndtag Type T-form
Uddannet Nej
Til brug med (applikation) Lette jorder, enge og græsplæner
Vægt (metrisk) 1500 g
Diameter (metrisk) ydre bund 20 mm
Længde (metrisk) 81 cm