Få mere at vide
Genz-644282, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497066 100 mg -
16477008 10 mg -
16473057 50 mg 50mg
16429557 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497066 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16228
MedChemExpress Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Genz-644282 is a non-camptothecin topoisomerase I inhibitor, used for cancer research.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Genz-644282
CAS 529488-28-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H21N3O5
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 3.64 mg/mL (8.93 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMIL O=C1N(CCNC)C2=C(C=NC(C2=C3)=CC4=C3OCO4)C5=CC(OC)=C(OC)C=C15
Molekylvægt (g/mol) 407.42
Formel vægt 407.42
Procent renhed 96.16%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death