Få mere at vide
Meditrade™ Mild Skin™ Grip Latex undersøgelseshandsker, PPE Kat. III
Artikelnummer. p-9346019
Størrelse:
Medium
X-Large
Artikelnummer. 17183901
Brand: Meditrade™ 1221GRIPM
Meditrade™ engangs, ikke-sterile latex undersøgelseshandsker er struktureret for at give et fremragende greb. De ambidextrøse handsker har en naturlig hvid farve med en perlemanchet.
  • AQL 1.5
  • Klasse I medicinsk
  • PPE kategori III
  • DA ISO 13485:2016
  • Fødevarekompatibel
  • Mild Skin™ greb
  • Latex med polymerbelagt overflade
  • Naturlig hvid
  • Pulverfri
  • Ikke-steril
  • Tekstureret
  • Perlemanchet
  • Ambidekstrøs
  • Engangs
  • Fem års holdbarhed
Tekniske data
Certificeringer/compliance AQL 1.5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455-1/2/3/4, EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 420, EN ISO 13485:2016, Fødevarekompatibel
Indhold og opbevaring Holdbarhed 5 år ved korrekt opbevaring: Opbevar på et køligt og tørt sted, beskyt mod sollys og fluorescerende belysning. Undgå temperaturer under 5° C og højere end 35° C
Farve Naturlig hvid
Engangs Engangsbrug
Brug af laboratorium/renrum Laboratorie
Latex fri Ja
Materiale Latex
Størrelse Medium
Tykkelse (metrisk) 0,080 mm (manchet)
Serie 1221 Greb
Længde (metrisk) 240 mm