Få mere at vide
Gentisic Acid Sodium Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentisic Acid Sodium Hydrate |
| CAS | 4955-90-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 O4.x H2 O.Na |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Sodium Hydrate, 5-Hydroxysalycylic Acid Sodium Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4.Na/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;/h1-3,8-9H,(H,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].Oc1ccc(O)c(c1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;2,5-dihydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.1 |
| Formel vægt | 176.0086 |