Få mere at vide
Gentisinsyre (2,5-dihydroxybenzoesyre), LoGiCal
Artikelnummer. 30459335
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459335 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459335 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0217.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gentisic Acid
CAS 490-79-9
Analyt- eller komponentnavne Gentisic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,5-Dihydroxybenzoic Acid, Mesalazine Imp. G (EP), 2,5-DHBA, 2,5-Dioxybenzoic acid, 3,6-Dihydroxybenzoic acid, 5-Hydroxysalicylic acid, Carboxyhydroquinone, Gensigen, Gensigon, Gentisic acid, Gentisinic acid, Hydroquinonecarboxylic acid, NSC 27224, NSC 49098, NSC 78825, Mesalazine Impurity G
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1cc(O)ccc1O
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 154,0266 g/mol