Få mere at vide
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gentiopikrosid |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 191,0 °C |
| Formel vægt | 356.33 |
| InChI nøgle | DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C3C(=O)OCC=C3[C@H]2C=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (5R,6S)-5-ethenyl-6-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-1H,3H,5H,6H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.33 |
Sikkerhed og håndtering
- Gentiopicroside
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Gentiopicroside
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.